2-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3543-5G PC3543-25G PC3543-100G
APOSPC3543-5GEA 275 SEK
APOSPC3543-5G APOSPC3543-25G APOSPC3543-100G
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃FIN
Smältpunkt: 71…73 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03094225
CAS nummer: 351003-36-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III