1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC3505-1G PC3505-5G
APOSPC3505-1GEA 7000 SEK
APOSPC3505-1G APOSPC3505-5G
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formel: C₇H₉FN₂O₂S
MW: 204,22 g/mol
Smältpunkt: 117…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08692478
CAS nummer: 914637-59-5