2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3497-100G PC3497-25G
APOSPC3497-100GEA 325 SEK
APOSPC3497-100G APOSPC3497-25G
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone 98%
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅Cl₂FO
Kokpunkt: 250…255 °C
Densitet: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 84 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02093760
CAS nummer: 290835-85-7