2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3496-25G PC3496-100G
APOSPC3496-25GEA 1150 SEK
APOSPC3496-25G APOSPC3496-100G
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₃
Smältpunkt: 143…147 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00800378
CAS nummer: 116751-24-7