4-Fluorobenzhydrazide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Fluorobenzoic hydrazide, 4-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 4-Fluorobenzoic acid hydrazide, 4-Fluorobenzohydrazide
PC3495G-100G PC3495G-25G PC3495G-5G
APOSPC3495G-100GEA 5075 SEK
APOSPC3495G-100G APOSPC3495G-25G APOSPC3495G-5G
4-Fluorobenzhydrazide 98%
4-Fluorobenzhydrazide
Formel: C₇H₇FN₂O
MW: 154,14 g/mol
Smältpunkt: 160…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00060562
CAS nummer: 456-06-4