2-Fluorobenzhydrazide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Fluorobenzohydrazide, 2-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 2-Fluorobenzoic hydrazide, 2-Fluorobenzoic acid hydrazide
PC3495E-10G PC3495E-50G PC3495E-1G
APOSPC3495E-10GEA 855 SEK
APOSPC3495E-10G APOSPC3495E-50G APOSPC3495E-1G
2-Fluorobenzhydrazide 98%
2-Fluorobenzhydrazide
Formel: C₇H₇FN₂O
MW: 154,14 g/mol
Smältpunkt: 70…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00025112
CAS nummer: 446-24-2