4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3479-1G PC3479-25G PC3479-5G
APOSPC3479-1GEA 175 SEK
APOSPC3479-1G APOSPC3479-25G APOSPC3479-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Smältpunkt: 39…41 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01091011
CAS nummer: 106312-36-1