2,5-Difluorobenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3478-1G PC3478-5G PC3478-10G
APOSPC3478-1GEA 175 SEK
APOSPC3478-1G APOSPC3478-5G APOSPC3478-10G
2,5-Difluorobenzenesulphonamide
2,5-Difluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Smältpunkt: 137 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00798115
CAS nummer: 120022-63-1