4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
PC3444-1G PC3444-5G
APOSPC3444-1GEA 2550 SEK
APOSPC3444-1G APOSPC3444-5G
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₆BrFN₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09878403
CAS nummer: 957062-81-6