8-Fluoroisoquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3441-100MG PC3441-500MG PC3441-250MG
APOSPC3441-100MGEA 260 SEK
APOSPC3441-100MG APOSPC3441-500MG APOSPC3441-250MG
8-Fluoroisoquinoline
8-Fluoroisoquinoline
Formel: C₉H₆FN
Smältpunkt: 27…28 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09878369
CAS nummer: 1075-00-9