2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3437-1G PC3437-25G PC3437-5G
APOSPC3437-1GEA 325 SEK
APOSPC3437-1G APOSPC3437-25G APOSPC3437-5G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Smältpunkt: 125…130 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD05664299
CAS nummer: 406482-20-0