2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC3435-1G
PC3435-5G
PC3435-25G
APOSPC3435-1GEA
175
SEK
APOSPC3435-1G
APOSPC3435-5G
APOSPC3435-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formel:
C₇H₆F₃NO₃S MW: 241.19 g/mol Smältpunkt: 187…190 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01320751 CAS nummer: 37526-59-3 |