1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3429-1G PC3429-5G PC3429-10G
APOSPC3429-1GEA 175 SEK
APOSPC3429-1G APOSPC3429-5G APOSPC3429-10G
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Kokpunkt: 196…197 °C
Densitet: 1,585 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236233
CAS nummer: 262587-05-3