1,2-Diamino-3,4-difluorobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,4-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 3,4-Difluorobenzene-1,2-diamine, 3,4-Difluoro-o-phenylenediamine
PC3416-1G PC3416-5G
APOSPC3416-1GEA 325 SEK
APOSPC3416-1G APOSPC3416-5G
1,2-Diamino-3,4-difluorobenzene 97%
1,2-Diamino-3,4-difluorobenzene
Formel: C₆H₆F₂N₂
MW: 144,12 g/mol
Smältpunkt: 58…60 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00153128
CAS nummer: 153505-39-6