2-Amino-3-fluorophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3404-1G PC3404-5G
APOSPC3404-1GEA 275 SEK
APOSPC3404-1G APOSPC3404-5G
2-Amino-3-fluorophenol 97%
2-Amino-3-fluorophenol
Formel: C₆H₆FNO
Smältpunkt: 126…127 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07368754
CAS nummer: 53981-23-0