3-Fluoro-2-nitrophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3403-5G PC3403-1G PC3403-25G
APOSPC3403-5GEA 295 SEK
APOSPC3403-5G APOSPC3403-1G APOSPC3403-25G
3-Fluoro-2-nitrophenol 98%
3-Fluoro-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Smältpunkt: 37…39 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368753
CAS nummer: 385-01-3