3-Fluoro-2-nitroanisole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3402-1G PC3402-5G
APOSPC3402-1GEA 175 SEK
APOSPC3402-1G APOSPC3402-5G
3-Fluoro-2-nitroanisole 98%
3-Fluoro-2-nitroanisole
Formel: C₇H₆FNO₃
MW: 171,1259 g/mol
Smältpunkt: 44…45 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368752
CAS nummer: 641-49-6