3-Fluoroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC3400-100G PC3400-1KG PC3400-500G PC3400-25G
APOSPC3400-100GEA 1700 SEK
APOSPC3400-100G APOSPC3400-1KG APOSPC3400-500G APOSPC3400-25G
3-Fluoroaniline 98%
3-Fluoroaniline
Formel: C₆H₆FN
Kokpunkt: 186…187 °C
Smältpunkt: –2 °C
Densitet: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 77 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007758
CAS nummer: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
UN: 2941
ADR: 6.1,III