2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3399-25G PC3399-100G
APOSPC3399-25GEA 790 SEK
APOSPC3399-25G APOSPC3399-100G
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane
Formel: C₉H₅F₁₅O
Kokpunkt: 130 °C
Smältpunkt: –100 °C
Densitet: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04038367
CAS nummer: 297730-93-9