4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC3395-25G PC3395-5G PC3395-1G
APOSPC3395-25GEA 8800 SEK
APOSPC3395-25G APOSPC3395-5G APOSPC3395-1G
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol 97%
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol
Formel: C₄H₄F₃IO
MW: 251,98 g/mol
Kokpunkt: 75 °C/10mmHg
Densitet: 2,076 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156050
CAS nummer: 674-35-1