2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3389-25G PC3389-5G PC3389-1G
APOSPC3389-25GEA 4650 SEK
APOSPC3389-25G APOSPC3389-5G APOSPC3389-1G
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole
Formel: C₆H₄F₃NO
MW: 163,100 g/mol
Smältpunkt: 48…50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00141809
CAS nummer: 2557-70-2