DL-2-Fluoro-3-alanine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Amino-2-fluoropropanoic acid
PC3387E-250MG PC3387E-100MG
APOSPC3387E-250MGEA 3975 SEK
APOSPC3387E-250MG APOSPC3387E-100MG
DL-2-Fluoro-3-alanine
DL-2-Fluoro-3-alanine
Formel: C₃H₆FNO₂
MW: 107,09 g/mol
Smältpunkt: 222…223 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041324
CAS nummer: 3821-81-6