3-Fluoro-2-nitropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3369-1G PC3369-5G PC3369-10G PC3369-25G
APOSPC3369-1GEA 260 SEK
APOSPC3369-1G APOSPC3369-5G APOSPC3369-10G APOSPC3369-25G
3-Fluoro-2-nitropyridine 98%
3-Fluoro-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Smältpunkt: 30…35 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114127
CAS nummer: 54231-35-5