3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC3352-1G PC3352-5G PC3352-25G
APOSPC3352-1GEA 175 SEK
APOSPC3352-1G APOSPC3352-5G APOSPC3352-25G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrClF₃N
Smältpunkt: 28…32 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09878432
CAS nummer: 71701-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III