Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC3347-100G
PC3347-25G
PC3347-5G
APOSPC3347-100GEA
3150
SEK
APOSPC3347-100G
APOSPC3347-25G
APOSPC3347-5G
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Formel:
C₆F₁₂O Kokpunkt: 49 °C Smältpunkt: –108 °C Densitet: 1,6 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04038343 CAS nummer: 756-13-8 EINECS: 436-710-6 |