Perfluorooctene-2
Leverantör: Apollo Scientific
PC3332-1G PC3332-25G PC3332-5G
APOSPC3332-1GEA 1900 SEK
APOSPC3332-1G APOSPC3332-25G APOSPC3332-5G
Perfluorooctene-2
Perfluorooctene-2
Formel: C₈F₁₆
Kokpunkt: 95…96 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04038344
CAS nummer: 65500-50-7