2'-Fluoroacetanilide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3320-100G PC3320-25G
APOSPC3320-100GEA 1600 SEK
APOSPC3320-100G APOSPC3320-25G
2'-Fluoroacetanilide 98%
2'-Fluoroacetanilide
Formel: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Kokpunkt: 140…142 °C/14mmHg
Smältpunkt: 76…78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000315
CAS nummer: 399-31-5