Iron(II) fluoride, vattenfri 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Ferrous fluoride, Iron difluoride
PC3300-25G PC3300-5G
APOSPC3300-25GEA 6775 SEK
APOSPC3300-25G APOSPC3300-5G
Iron(II) fluoride, vattenfri 99%
Iron(II) fluoride
Formel: F₂Fe
MW: 93,84 g/mol
Smältpunkt: >1000 °C
Densitet: 4,09 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016093
CAS nummer: 7789-28-8
UN: 3260
ADR: 8,II