2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC3299-25G
PC3299-5G
PC3299-1G
APOSPC3299-25GEA
685
SEK
APOSPC3299-25G
APOSPC3299-5G
APOSPC3299-1G
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClFO₂ Smältpunkt: 170…172 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00973903 CAS nummer: 102940-86-3 |