3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC3297-1G PC3297-5G PC3297-25G
APOSPC3297-1GEA 175 SEK
APOSPC3297-1G APOSPC3297-5G APOSPC3297-25G
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Formel: C₉H₇FN₂
MW: 162,17 g/mol
Smältpunkt: 101…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00665857
CAS nummer: 154258-82-9