Iron(III) fluoride, vattenfri 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Iron trifluoride, Ferric fluoride
PC3291-100G PC3291-50G
APOSPC3291-100GEA 2575 SEK
APOSPC3291-100G APOSPC3291-50G
Iron(III) fluoride, vattenfri 99%
Iron(III) fluoride
Formel: F₃Fe
MW: 112.84 g/mol
Smältpunkt: 1030 °C
Densitet: 3.52 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011012
CAS nummer: 7783-50-8
EINECS: 232-002-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,04065