3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC32758-1G PC32758-25G PC32758-5G
APOSPC32758-1GEA 260 SEK
APOSPC32758-1G APOSPC32758-25G APOSPC32758-5G
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
Smältpunkt: 123…127 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD10697421
CAS nummer: 871126-15-7
UN: 3261
ADR: 8,II