3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC32731-1G PC32731-5G PC32731-25G
APOSPC32731-1GEA 380 SEK
APOSPC32731-1G APOSPC32731-5G APOSPC32731-25G
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
MW: 266.0100 g/mol
Smältpunkt: 152…154 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07774249
CAS nummer: 387-48-4