2,4-Difluorothiobenzamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC32594-5G PC32594-250MG PC32594-100MG
APOSPC32594-5GEA 3075 SEK
APOSPC32594-5G APOSPC32594-250MG APOSPC32594-100MG
2,4-Difluorothiobenzamide 95%
2,4-Difluorothiobenzamide
Formel: C₇H₅F₂NS
Smältpunkt: 128…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085011
CAS nummer: 175276-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III