4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3258-1G PC3258-5G PC3258-10G
APOSPC3258-1GEA 260 SEK
APOSPC3258-1G APOSPC3258-5G APOSPC3258-10G
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Smältpunkt: 98…100 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09152778
CAS nummer: 147285-87-8