2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC3249-1G
PC3249-5G
APOSPC3249-1GEA
2325
SEK
APOSPC3249-1G
APOSPC3249-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃F₅O₂ Smältpunkt: 119…122 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00236256 CAS nummer: 237424-17-8 |