2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC32398-25G PC32398-5G
APOSPC32398-25GEA 1875 SEK
APOSPC32398-25G APOSPC32398-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Kokpunkt: 84…85 °C/14mmHg
Smältpunkt: –21 to –20 °C
Densitet: 1,827 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153085
CAS nummer: 175205-81-9