Ethyl-4-fluorobenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3230-100G PC3230-1KG PC3230-500G
APOSPC3230-100GEA 260 SEK
APOSPC3230-100G APOSPC3230-1KG APOSPC3230-500G
Ethyl-4-fluorobenzoate 98%
Ethyl-4-fluorobenzoate
Formel: C₉H₉FO₂
Kokpunkt: 209…210 °C
Smältpunkt: 25…27 °C
Densitet: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000351
CAS nummer: 451-46-7
EINECS: 207-194-8