4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC32290-100G PC32290-25G PC32290-5G
APOSPC32290-100GEA 1550 SEK
APOSPC32290-100G APOSPC32290-25G APOSPC32290-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
Smältpunkt: 45…47 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01861388
CAS nummer: 42564-51-2