1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC32129-1G PC32129-5G
APOSPC32129-1GEA 1025 SEK
APOSPC32129-1G APOSPC32129-5G
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel: C₁₂H₁₁FN₂O₂
Smältpunkt: 56…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02180649
CAS nummer: 465514-85-6