1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC32127-1G PC32127-5G PC32127-10G PC32127-25G
APOSPC32127-1GEA 670 SEK
APOSPC32127-1G APOSPC32127-5G APOSPC32127-10G APOSPC32127-25G
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₈FNO
Smältpunkt: 68…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02090052
CAS nummer: 67500-19-0