8-Fluoroquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3205-1G PC3205-25G PC3205-5G
APOSPC3205-1GEA 175 SEK
APOSPC3205-1G APOSPC3205-25G APOSPC3205-5G
8-Fluoroquinoline
8-Fluoroquinoline
Formel: C₉H₆FN
MW: 147,1500 g/mol
Kokpunkt: 148…150 °C/30mmHg
Densitet: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01685514
CAS nummer: 394-68-3