2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: [(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
PC31966-10G PC31966-1G PC31966-5G
APOSPC31966-10GEA 0 SEK
APOSPC31966-10G APOSPC31966-1G APOSPC31966-5G
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
Formel: C₉H₉FO₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 18123-82-5