Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Leverantör: Apollo Scientific
PC3183-10G PC3183-1G PC3183-5G
APOSPC3183-10GEA 11500 SEK
APOSPC3183-10G APOSPC3183-1G APOSPC3183-5G
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Formel: C₁₄H₁₀ClF₃O₃
MW: 318,68 g/mol
Smältpunkt: 91…93 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00275556
CAS nummer: 175276-59-2