1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC31708-10G PC31708-1G PC31708-5G
APOSPC31708-10GEA 10950 SEK
APOSPC31708-10G APOSPC31708-1G APOSPC31708-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₅H₅F₃N₂
MW: 150,104 g/mol
Kokpunkt: 82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00179867
CAS nummer: 154471-65-5