4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC31704-1G PC31704-25G PC31704-5G
APOSPC31704-1GEA 260 SEK
APOSPC31704-1G APOSPC31704-25G APOSPC31704-5G
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formel: C₆H₇F₃O₂
Kokpunkt: 51…53 °C/12mmHg
Smältpunkt: –30 °C
Densitet: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 52 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08461613
CAS nummer: 17129-06-5
UN: 1224
ADR: 3,III