Ethyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3161E-1G PC3161E-5G
APOSPC3161E-1GEA 310 SEK
APOSPC3161E-1G APOSPC3161E-5G
Ethyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₈H₈F₃N₃O₂
Smältpunkt: 179…180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052070
CAS nummer: 149771-09-5