4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetamide
PC3151-1G PC3151-25G PC3151-5G
APOSPC3151-1GEA 380 SEK
APOSPC3151-1G APOSPC3151-25G APOSPC3151-5G
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
Formel: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,1701 g/mol
Smältpunkt: 114…115 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00467428
CAS nummer: 22236-11-9