2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC31485-1G PC31485-5G
APOSPC31485-1GEA 1475 SEK
APOSPC31485-1G APOSPC31485-5G
2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₉H₁₀F₃NO₂
Smältpunkt: 78…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 228401-47-6