2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3145-1G PC3145-250MG
APOSPC3145-1GEA 260 SEK
APOSPC3145-1G APOSPC3145-250MG
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formel: C₁₃H₁₁F₃N₂O
MW: 268,24 g/mol
Smältpunkt: 100…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03424491
CAS nummer: 502625-51-6